AP124
Goat Anti-Mouse IgG Antibody
2 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-Mouse IgG, HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Aplicação
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2