32855
Eosin Methylene blue
according to May-Grünwald
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
qualidade
according to May-Grünwald
εmax
≥1000 at 635-655 nm in methanol
≥650 at 512-532 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3