27885
Coumestrol
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
7,12-Dihydroxycoumestan
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤10.0% water
pf
≥350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
chave InChI
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Aplicação
- Phytoestrogens in Fish Feed Production:Coumestrolis is used as a biomarkers in fish feed production, facilitating the assessment of plant raw materials used in these feeds (Pavlopoulos et al., 2023).
- Coumestrol and Soybean Leaf Senescence: Coumestrol′s role in soybean leaf senescence is explored, particularly its interactions with phytohormones, suggesting potential agronomic benefits and applications in crop science, it acts as a phytoalexin (Mun et al., 2021).
- Systemic Defense in Soybeans: Investigating the effects of priming with coumestrol on soybean defense against the root-lesion nematode, this research highlights its potential as a natural plant defense enhancer (Adss et al., 2021).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?