Documentos Principais
PHL82308
Coumestrol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
7,12-Dihydroxycoumestan
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.758,00
R$ 2.758,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.758,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
268.22
Beilstein:
266702
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.758,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
≥350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
chave InChI
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Coumestrol has anti-estrogenic actions in the brain and pituitary, mediated through estrogen receptor-α.[1]
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)