Documentos Principais
96063
Sigma-Aldrich
Coumestrol dimethyl ether
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
7,12-Dimethoxy-coumestan
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.331,00
R$ 1.331,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.331,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
296.27
Beilstein:
286103
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 1.331,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: soluble
fluorescência
λex 325 nm; λem 421 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
λex 377 nm; λem 437 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (reaction product, free coumetrol)
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(OC)ccc34)c1
InChI
1S/C17H12O5/c1-19-9-3-5-11-13(7-9)21-16-12-6-4-10(20-2)8-14(12)22-17(18)15(11)16/h3-8H,1-2H3
chave InChI
PXHLPCBBXPHBHP-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)