27883
Coumestrol
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
7,12-Dihydroxycoumestan
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
forma
powder
pf
≥350 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
fluorescência
λex 377 nm; λem 437 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
chave InChI
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3