Documentos Principais
137275
SAFC
Glycine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Glycine hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CO2H · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
111.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
pf
176-180 °C (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
chave InChI
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)