Documentos Principais
137254
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
L-Tyrosine, Disodium Salt Dihydrate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
chave InChI
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Aplicação
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodie
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)