10830
(+)-Arabinogalactan
≥80% (HPLC), from larch wood
Sinônimo(s):
Polyarabinogalactan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
larch wood
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
solid
Impurezas
≤15% water
cor
white to beige
pf
>200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless to slightly brownish-yellow
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3