10112303
Shmac 5 cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, human prostate, Epithelial
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human prostate
embalagem
tube of 5 μg 10112303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10112303-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
See Lang SH, et.al (2006)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Origem de linhagem celular
Embalagem
Perfil do DNA
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11,12
D5S818: 12,14
D7S820: 7,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,12
vWA: 15,17
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)