75068
9,10-Anthracenediyl-bis(methylene)dimalonic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinônimo(s):
ABDA, Single Oxygen Probe
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPCE)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: soluble
fluorescência
λex 380 nm; λem 407 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cc1c2ccccc2c(CC(C(O)=O)C(O)=O)c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O8/c23-19(24)17(20(25)26)9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18(21(27)28)22(29)30)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8,17-18H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
chave InChI
DNUYOWCKBJFOGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?