LM1004
Avanti
17:0-14:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1004, methanol solution
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
forma
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM1004-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1004
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Aplicação
- for phospholipid dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), quantification by selected reaction monitoring method
- for lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
- in lipid extraction to control extraction efficiency, evaluate liquid chromatography (LC)-MS performance and normalize the LC-MS data
- for lipid quantification using LC-MS
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup