05159
β-Alanine
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
6.0-7.5
pf
202 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
NCCC(O)=O
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?