Documentos Principais
1.01008
Millipore
ß-Alanine
for biochemistry
Sinônimo(s):
ß-Alanine, Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
89.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
203-536-5
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
200 °C (decomposition)
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
770 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCC(=O)O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Non-proteinogenic amino acids mitigate oxidative stress and enhance the resistance of common bean plants against Sclerotinia sclerotiorum.: Demonstrating the utility of ß-Alanine in plant science, this study explores its role in enhancing plant resistance to pathogens by modulating oxidative stress responses. The findings contribute to the development of more resilient agricultural practices (Nehela Y et al., 2024).
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1