M1003
Sodium molybdate dihydrate
≥99.5%
Sinônimo(s):
Molybdic acid sodium salt dihydrate
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
pf
100 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
chave InChI
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used to prepare:
- Shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
- Eu3+ doped lead molybdate (PbMoO4) nanocrystals (NCs) under microwave conditions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1