538221
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
mixture of isomers, 99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
técnica(s)
GC/MS: suitable
Impurezas
≤0.10% (water)
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
255 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H24O3/c1-8(2)10(13)12(5,6)7-15-11(14)9(3)4/h8-10,13H,7H2,1-6H3
chave InChI
DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - closed cup