Documentos Principais
W304506
Sigma-Aldrich
Terpineol
mixture of isomers, 96%, FG
Sinônimo(s):
α,α,4-trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, 2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-propanol, p-menth-1-en-8-ol
Selecione um tamanho
W304506-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 375,00
10 KG
R$ 1.438,00
25 KG
R$ 3.019,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W304506-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 375,00
10 KG
R$ 1.438,00
25 KG
R$ 3.019,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
3045
Número CE:
Conselho da Europa nº:
62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.230
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 178.1010
Ensaio
96%
Formulário
viscous liquid
composição
d-terpineol, <1.0%
a-terpineol, ≥55.0%
b-terpineol, <10.0% (cis)
b-terpineol, <13.0% (trans)
g-terpineol, <23.0%
p.e.
213-218 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 1.25ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (50% ethanol)
ethanol: soluble 2.5ml/10ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
ethanol: soluble 5mL/10mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (70% Ethanol)
densidade
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
terpineol (mixture of isomers), α-terpineol
Organoléptico
lilac; woody; floral; citrus; pine
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
chave InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
α-Terpineol is a cyclic monoterpene. It is one of the major monoterpenol component of the cultivar Gewürztraminer and other aroma-rich grape varieties.[1] α-Terpineol, a monoterpenoid alcohol, has been investigated for its anticonvulsant activity.[2] It was one of the insecticidal constituent of the essential oils of Dahlia pinnata.[3]FCC includes the following isomers in the listed purity: alpha-, (E)-beta, (Z)-beta, gamma-, terpinen-4-ol, and terpinen-1-ol.
Aplicação
α-Terpineol is the suitable aroma standard used to study the influence of the drying method on volatile compounds of Origanum vulgare.[4] It may be employed as a highly viscous solvent in the preparation of photocatalytic transparent TiO2 thin film.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Terpinolene &#8805;95%, FG
Sigma-Aldrich
W304603
Terpinolene
Terpinen 4-ol primary reference standard
03900590
Terpinen 4-ol
Preparation of photocatalytic TiO2 transparent thin film by thermal decomposition of Ti-alkoxide with a-terpineol as a solvent.
Negishi N and Takeuchi K.
Thin Solid Films, 392(2), 249-253 (2001)
Composition of oregano essential oil (Origanum vulgare) as affected by drying method.
Figiel A, et al.
Journal of Food Engineering, 98(2), 240-247 (2010)
Da-Cheng Wang et al.
Natural product research, 29(18), 1748-1751 (2015-01-08)
The aim of this research was to determine the chemical composition of the essential oils of Dahlia pinnata, their insecticidal activity against Sitophilus zeamais and Sitophilusoryzae and to isolate insecticidal constituents. Based on bioactivity-guided fractionation, active constituents were isolated and
Diane M Martin et al.
Phytochemistry, 65(9), 1223-1229 (2004-06-09)
The flavour and aroma of certain Vitis vinifera grape varieties is dominated by volatile terpenes and small volatile aldehydes. Monoterpenes contribute to the final grape and wine aroma and flavour in form of free volatiles and as glycoside conjugates of
Evolution of the anticonvulsant activity of α-terpineol.
de Sousa DP, et al.
Pharmaceutical biology, 45(1), 69-70 (2007)
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene