46080
Ethyl cellulose
48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
48.0-49.5% (w/w) (ethoxyl)
forma
coarse powder
powder
temperatura de autoignição
698 °F
cor
beige
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
viscosidade
30-70 mPa.s, 5 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1