525170
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
≥98.5%
Sinônimo(s):
1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5%
temperatura de autoignição
795 °F
Lim. expl.
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
280 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
chave InChI
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - Non-equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - Non-equilibrium method