494488
N,N-Dimetilformamida
biotech. grade, ≥99.9%
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Produtos recomendados
grau
biotech. grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.005% (water)
<8 ppm Free amines as dimethylamine
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
0.944 g/mL (lit.)
Absorção UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.0
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.