Documentos
319937
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida
ACS reagent, ≥99.8%
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.07
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
resíduo de evaporação
≤0.005%
cor
clear
APHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
pb
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A N, N-Dimetilformamida (DMF) é um composto orgânico comumente usado como reagente e solvente em síntese orgânica. Tem muitos papéis em diversas reações, como agente formilante, agente desidratante, agente redutor e catalisador.
Aplicação
A DMF pode ser utilizada como:     
  • Um agente formilante para compostos organometálicos.
  • Um reagente para preparar o reagente de Vilsmeier reagindo com oxicloreto de fósforo.
  • Um reagente para aminação de cloretos de arila na presença de t-butóxido de potássio.     
  • Agente redutor de sais metálicos para preparar coloides metálicos.
  • Um catalisador para a sililação regiosseletiva de carboidratos não protegidos.
A DMF também pode ser usada nos seguintes casos:     
  • O sistema catalítico DMF-fosgênio é usado para preparar halogenetos de alquila a partir de álcoois.      
  • A DMF-POCl3 é usada para converter cetonas enolizáveis acíclicas e cíclicas em aldeídos β-cloroα e βinsaturados.
  • A DMF-POCl3 é usada para sintetizar quinolina-3-carbaldeídos a partir de acilanilidas.      
  • A combinação DMF-SOCl2 é usada para desidratar oximas em nitrilas.      
  • A DMF-Ag2O converte α-bromopropionamidas em oxazolidinonas.
  • A DMF é usada com frequência como solvente em muitas reações químicas, que exigem um alto poder de solvência.
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
L Piazza et al.
Nature communications, 6, 6407-6407 (2015-03-03)
Surface plasmon polaritons can confine electromagnetic fields in subwavelength spaces and are of interest for photonics, optical data storage devices and biosensing applications. In analogy to photons, they exhibit wave-particle duality, whose different aspects have recently been observed in separate
Jun Nishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52), 18442-18447 (2014-12-17)
The structural elasticity of metal-organic frameworks (MOFs) is a key property for their functionality. Here, we show that 2D IR spectroscopy with pulse-shaping techniques can probe the ultrafast structural fluctuations of MOFs. 2D IR data, obtained from a vibrational probe
S Ollier et al.
Journal of dairy science, 97(8), 4942-4954 (2014-06-03)
A cow's risk of acquiring a new intramammary infection during the dry period increases with milk production at drying off and decreases as mammary gland involution progresses. A method commonly used to reduce milk production is a drastic reduction in
Guillaume E Beranger et al.
Endocrinology, 155(4), 1340-1352 (2014-02-11)
Osteoporosis and overweight/obesity constitute major worldwide public health burdens that are associated with aging. A high proportion of women develop osteoporosis and increased intraabdominal adiposity after menopause. which leads to bone fractures and metabolic disorders. There is no efficient treatment
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has