EX0245
Acetato de etila
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
Absorção UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.50
λ: 263 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
EX0245-NP10 is sold as 2 x 10 L
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.