Documentos Principais
34867
Sigma-Aldrich
1-Butanol
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinônimo(s):
n-Butanol, Álcool butílico
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 292,00
1 L
R$ 669,00
2.5 L
R$ 956,00
2 L
R$ 1.180,00
R$ 292,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 292,00
1 L
R$ 669,00
2.5 L
R$ 956,00
2 L
R$ 1.180,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
969148
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.7%
técnica(s):
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicação(ões):
food and beverages
p.e.:
116-118 °C (lit.)
pressão de vapor:
5.5 mmHg
R$ 292,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
2.55 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5.5 mmHg
Ensaio
≥99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
649 °F
Lim. expl.
11.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as C3H7COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
transmitância
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
280 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
p.e.
116-118 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Butanol é um álcool linear. Foi relatada sua biossíntese a partir de glicose usando uma cepa produzida por bioengenharia de Escherichia coli.[1] Sua reação com diisocianatos na presença de trietilamina (catalisador) foi investigada pelo método volumétrico. Estudos cinéticos indicam que a reação ocorre de forma consecutiva e competitiva de segunda ordem.[2] Sua reação de desidratação foi usada como reação padrão para avaliar as características ácidas e básicas de diversas sílicas-aluminas.[3]
Aplicação
Adequado para HPLC, espectrofotometria, testes ambientais
O 1-butanol pode ser usado para esterificação catalisada por ácido sólido (um sal ácido de H3PW12O40, Cs2,5H0,5PW12O40) de ácido acrílico.[4] Ele pode ser usado como cossolvente para estudar a separação enantiosseletiva de ciclo-hexil metilfosfonofluoridato racêmico (ciclosarin, GF) por uma técnica quiral de cromatografia de fluidos supercríticos (SFC).[5]
Outras notas
Aviso importante
O artigo número 34867-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34867-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01990
1-Butanol
1-Butanol natural, ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217816
1-Butanol
1-Butanol ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217820
1-Butanol
1-Butanol EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
SAFC
1.00988
1-Butanol
1-Butanol EMPLURA®
Supelco
8.22262
1-Butanol
Shane A Kasten et al.
Chirality, 26(12), 817-824 (2014-10-10)
Chemical warfare nerve agents (CWNAs) are extremely toxic organophosphorus compounds that contain a chiral phosphorus center. Undirected synthesis of G-type CWNAs produces stereoisomers of tabun, sarin, soman, and cyclosarin (GA, GB, GD, and GF, respectively). Analytical-scale methods were developed using
Acid-base properties of silica-aluminas: use of 1-butanol dehydration as a test reaction.
Berteau P, et al.
Applied Catalysis, 70(1), 307-323 (1991)
The kinetics of the triethylamine-catalyzed reaction of diisocyanates with 1-butanol in toluene.
Burkus J and Eckert CF.
Journal of the American Chemical Society, 80(22), 5948-5950 (1958)
Liquid phase esterification of acrylic acid with 1-butanol catalyzed by solid acid catalysts.
Chen X, et al.
Applied Catalysis A: General, 180(!), 261-269 (1999)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose