Documentos Principais
1.01988
Supelco
1-Butanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
1-Butanol, Butan-1-ol, álcool n-butílico, BuOH
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-751-6
NACRES:
NA.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
6.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
isocratic
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
340 °C
potência
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-11.3 % (v/v)
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
230 nm, ≥75%
240 nm, ≥85%
310 nm, ≥99%
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
p.e.
116-118 °C/1013 hPa
pf
-89 °C
temperatura de transição
flash point 34 °C
solubilidade
66 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
  • Informações sobre "aroma de trigo": Análise de componentes voláteis em grãos de trigo cultivados em solo salino-alcalino: Este estudo explora o uso de 1-butanol na análise dos perfis aromáticos de grãos de trigo de solos salinos-alcalinos, destacando seu papel na identificação de compostos voláteis importantes associados ao aroma único de trigo (Sun et al., 2024).
  • A deficiência de PLD2 alivia a degradação do glicocálice endotelial em ARDS/ALI induzido por LPS: Inclui achados sobre o papel protetor do 1-butanol em modelos celulares de lesão pulmonar, demonstrando suas possíveis aplicações terapêuticas em condições respiratórias (Kong et al., 2024).
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Butanol natural, ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217816
1-Butanol
1-Butanol ACS reagent, ≥99.4%
Sigma-Aldrich
360465
1-Butanol
1-Butanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1209
1-Butanol
Butyl Alcohol OmniSolv®
Supelco
BX1777
Butyl Alcohol
Artigos
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.