Documentos Principais
W217820
Sigma-Aldrich
1-Butanol
≥99.5%, FCC, FG
Sinônimo(s):
n-Butanol, Álcool butílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número FEMA:
2178
Beilstein:
969148
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
02.004
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
2.55 (vs air)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
649 °F
Lim. expl.
11.2 %
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
p.e.
116-118 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsamic; sweet; whiskey
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
1-Butanol suitable for HPLC, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
34867
1-Butanol
1-Butanol EMPLURA®
Supelco
8.22262
1-Butanol
1-Butanol analytical standard
Supelco
19422
1-Butanol
1-Butanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33065
1-Butanol
1-Butanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1209
1-Butanol