317195
p-Xylene
suitable for HPLC, ≥99%
Sinônimo(s):
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
984 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.030% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
138 °C (lit.)
pf
12-13 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.2 g/L
densidade
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 294 nm Amax: 1.00
λ: 320 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 380-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Measurements of relative distribution constants of vaporized hydrocarbons between air and polydimethylsiloxane via capillary columns for the calculation of headspace hydrocarbon compositions.: This research demonstrates the use of p-Xylene in gas chromatography to measure the distribution constants of hydrocarbons, crucial for accurate environmental and chemical analysis (Kim & Yu, 2020).
- Mutagenic atmospheres resulting from the photooxidation of aromatic hydrocarbon and NO(x) mixtures.: This article explores the mutagenic potential of atmospheric p-Xylene under photooxidation conditions, providing insights into air quality and health-related impacts (Riedel et al., 2018).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?