134449
p-Xylene
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
9 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
984 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
GC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
138 °C (lit.)
pf
12-13 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.2 g/L
densidade
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
p-xylene mayumb be used in the single drop microextraction of the corresponding organochlorine pesticides in vegetables, separated via gas chromatography(GC)coupled with mass spectrometry(MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup