Documentos Principais
294780
Sigma-Aldrich
o-Xylene
anhydrous, 97%
Sinônimo(s):
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Beilstein:
1815558
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau:
anhydrous
Ensaio:
97%
p.e.:
143-145 °C (lit.)
pressão de vapor:
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
867 °F
Lim. expl.
7 %
Impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
143-145 °C (lit.)
pf
-26--23 °C (lit.)
solubilidade
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
densidade
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
o-Xylene may be used as a solvent for the synthesis of N,N-dimethyl-5β-cholest-3-ene-5-acetamide from cholest-4-en-3β-ol. It may also be used as a starting material in the preparation of o-xylyl bromide, 4-bromo-o-xylene{45 and o-toluic acid.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
1-propanol anhydrous, 99.7%
Sigma-Aldrich
279544
1-propanol
Ciclo-hexano anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
227048
Ciclo-hexano
Xilenos reagent grade
Sigma-Aldrich
214736
Xilenos
Ethylbenzene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
296848
Ethylbenzene
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno
p-Xylene puriss. p.a., &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
95682
p-Xylene
N,N-dimethyl-5?-cholest-3-ene-5-acetamide
Ireland RE and Dawson DJ
Organic Syntheses, 54, 77-77 (1974)
o-Tolualdehyde
Hass HB and Bender ML
Organic Syntheses, 30, 99-99 (1950)
o-Toluic acid
Zaugg HE and Rapala RT
Organic Syntheses, 27, 84-84 (1947)
Mesoporous Co3O4-supported gold nanocatalysts: Highly active for the oxidation of carbon monoxide, benzene, toluene, and o-xylene.
Liu Y, et al.
J. Catal., 309, 408-418 (2014)
Influence of alkyl group and temperature on excess thermodynamic properties of diethyl carbonate and their binary mixtures at 0.1 MPa.
Srilakshmi M, et al.
Journal of Molecular Liquids, 211, 854-867 (2015)