densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
410 °F
Lim. expl.
2.6 %
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
pb
174 °C (lit.)
pf
−30 °C (lit.)
densidade
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as an extraction solvent of headspace single-drop microextraction (HS-SDME) with droplet derivatization for the determination of hexanal and heptanal in human blood by GC-MS.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane