Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
270458
Sigma-Aldrich
NMP
suitable for HPLC, ≥99%
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, N-metil-2-pirrolidona, Polimerização mediada por nitróxidos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
106420
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
1-metil-2-pirrolidinona, suitable for HPLC, ≥99%
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
518 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
9.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.050% water
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
p.e.
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A 1-metil-2-pirrolidina, uma amida terciária,[1] é amplamente empregada como solvente orgânico.[2] Ela participa da síntese sonoquímica de cristais de MOF (estrutura metalorgânica)-177 de alta qualidade.[3]
Também participa da:[1]
  • síntese de cianotrimetilsilano
  • descarbonilação de aldeídos
  • redução de benzaldeídos e cetonas para os álcoois correspondentes
  • preparo de produtos naturais
Aplicação
A 1-metil-2-pirrolidina (NMP) foi usada como solvente para estudar a capacidade de dispersão de polímeros de acrilato para o grafeno.[2] Também foi usada para a fabricação de eletrodos de trabalho para medições eletroquímicas em um estudo.[4]
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Direct Observation of Reversible Magnesium Ion Intercalation into a Spinel Oxide Host.
Chunjoong Kim et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(22), 3377-3384 (2015-04-18)
1-Methyl-2-pyrrolidinone.
Trapencieris P and Pigza JA.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
High-yield exfoliation of graphite in acrylate polymers: A stable few-layer graphene nanofluid with enhanced thermal conductivity.
Sun Z, et al.
Carbon, 64(23), 288-294 (2013)
Da-Won Jung et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(11), 2883-2887 (2010-03-05)
High quality MOF-177 crystals in the size range of 5-20 microm were successfully synthesized via a sonochemical route in a substantially reduced synthesis time (40 min) in the presence of low-cost NMP (1-methyl-2-pyrrolidone) as a solvent. Microwave heating in NMP
B A Jönsson et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 694(2), 351-357 (1997-07-04)
A method for simultaneous determination of 5-hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide in urine is described. These compounds are metabolites of N-methyl-2-pyrrolidone, a powerful and widely used organic solvent. 5-Hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide were purified from urine by adsorption to a C8 solid-phase extraction