Documentos Principais
24122
Sigma-Aldrich
Álcool benzílico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-100.5% (GC)
Sinônimo(s):
Benzeno-metanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39023110
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99-100.5% (GC)
técnica(s):
IR spectroscopy: suitable
p.e.:
203-205 °C (lit.)
pressão de vapor:
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
3.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
descrição
peroxide value <= 5
grau
puriss.
Ensaio
99-100.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
817 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Lim. expl.
0.34-6.3 %
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Impurezas
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.02% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% benzaldehyde (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.2% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benzyl alcohol is an aromatic hydrocarbon, commonly employed as solvents and intermediates in cosmetics, pharmaceuticals, and flavor and fragrance products. Additionally, it is used in the production of paints, inks, glues, and hardening products.
Aplicação
Benzyl alcohol used in the:
  • Etherification of glycerol.
  • Preparation of benzaldehyde by solvent free oxidation using supported undecamolybdophosphate catalyst.
  • Synthesis of N-(phenylmethylene)benzeneamine by the reaction with nitrobenzene in presence of rhodium-catalyst.
Embalagem
bottled under inert gas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Álcool benzílico phyproof&#174; Reference Substance
PHL89164
Álcool benzílico
Benzyl benzoate tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
12392
Benzyl benzoate
Álcool benzílico for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.09626
Álcool benzílico
Álcool benzílico Meets ACS Specifications GR ACS
Supelco
BX0483
Álcool benzílico
terc-Butanol ACS reagent, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
360538
terc-Butanol
Álcool benzílico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000167
Álcool benzílico
Etherification of glycerol with benzyl alcohol catalyzed by solid acids.
da Silva CRB, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 20(2), 201-204 (2009)
Synthesis of polylactides in the presence of co-initiators with different numbers of hydroxyl groups.
Korhonen H, et al.
Polymer, 42(18), 7541-7549 (2001)
Matteo Caravati et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(2), 278-285 (2005-01-21)
Selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde with molecular oxygen over an alumina-supported palladium catalyst was performed with high rate at about 95% selectivity in supercritical carbon dioxide. The experiments in a continuous flow fixed-bed reactor showed that the pressure
Mihail Ivilinov Todorov et al.
Nature methods, 17(4), 442-449 (2020-03-13)
Tissue clearing methods enable the imaging of biological specimens without sectioning. However, reliable and scalable analysis of large imaging datasets in three dimensions remains a challenge. Here we developed a deep learning-based framework to quantify and analyze brain vasculature, named
P Kocbek et al.
International journal of pharmaceutics, 312(1-2), 179-186 (2006-02-14)
Poorly water-soluble compounds are difficult to develop as drug products using conventional formulation techniques and are frequently abandoned early in discovery. In the present study, the melt emulsification method traditionally used to prepare solid lipid nanoparticles was adapted to produce