Y0000167
Álcool benzílico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzeno-metanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
família API
benzalkonium chloride
temperatura de autoignição
817 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)