1.00981
Álcool benzílico
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fenilcarbinol, Benzeno-metanol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
817 °F
embalagem
pkg of 190 L stainless steel drum (1009816190)
pkg of 2.5 L glass bottle (1009812500)
pkg of 25 L stainless steel drum (1009816025)
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Artigos
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.