Documentos Principais
24102
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), absolute
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101802
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Etanol, absolute, ≥99.8% (GC)
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grau
absolute
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.01% non-volatile matter
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Pertains only in Germany: Nicht zu Fertigungszwecken1
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
greener alternative product
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)