95672
m-Xylene
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
16 mmHg
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
982 °F
Lim. expl.
7 %
Impurezas
≤0.5% o- and p-xylene (GC)
≤0.5% toluene (GC)
resíduo de evaporação
≤0.002%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
pb
138-139 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
densidade
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup