Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
P0662
Sigma-Aldrich
Fosfato de potássio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 300
suitable for SM 5210
Ensaio
≥99.0%
forma
powder or crystals
técnica(s)
tissue culture: suitable
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pb
>450 °C
pf
252.6 °C (lit.)
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O fosfato de potássio monobásico (ortofosfato monopotássico) é um sal inorgânico solúvel em água. Foi relatado que sua entalpia de formação padrão é de –376,1 kcalmol-1. Ele age como material de partida na síntese de metafosfato de potássio.
Aplicação
O fosfato de potássio monobásico foi usado no preparo de tampão de fosfato e solução salina tamponada com fosfato (PBS). Ele também foi usado no preparo dos sistemas aquosos de duas fases (ATPS) de PEG1000 (polietilenoglicol)/fosfato de potássio
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Skin wound healing model-excisional wounding and assessment of lesion area.
Moreira CF, et al.
Bio-protocol, 5(22) (2015)
Standard enthalpies of formation of monopotassium and dipotassium orthophosphate.
Luff BB and Reed RB.
Journal of Chemical and Engineering Data, 23(1), 60-62 (1978)
The solubility and reversion of calcium and potassium metaphosphates.
Volkerding CC and Bradfield R.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 8(C), 159-166 (1944)
Estimation of Wound Tissue Neutrophil and Macrophage Accumulation by Measuring Myeloperoxidase (MPO) and N-Acetyl-?-D-glucosaminidase (NAG) Activities.
Cassini-Vieira P, et al.
Bio-protocol, 5(22) (2015)
Jacek Zielonka et al.
Free radical biology & medicine, 46(3), 329-338 (2008-11-26)
Methods for the detection and quantitation of hydroethidine (HE) and its oxidation products by HPLC analysis are described. Synthetic methods for preparation of authentic standards (2-hydroxyethidium and diethidium) are provided. Potential applications of the HPLC methods to chemical and biological
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.