Documentos
Y0001812
Sitagliptina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorofenil)butil]-5,6,7,8-tetra-hidro-3-(trifluorometil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazina fosfato, MK-0431
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
523.32
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sitagliptin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
chave InChI
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Medicamento antidiabético (anti-hiperglicêmico) da classe da dipeptidil peptidase-4 (DPP-4). Acredita-se que a inibição da enzima DPP-4 aumente o peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1), o que inibe a liberação de glucagon, estimula a liberação de insulina e diminui a glicemia.
Aplicação
Sitagliptin phosphate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente