Documentos Principais
1612903
USP
Fosfato de sitagliptina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sitagliptina, 7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorofenil)butil]-5,6,7,8-tetra-hidro-3-(trifluorometil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazina fosfato, MK-0431
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
523.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1612903 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sitagliptin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
chave InChI
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da Farmacopeia publicadora.
Medicamento antidiabético (anti-hiperglicêmico) da classe da dipeptidil peptidase-4 (DPP-4). Acredita-se que a inibição da enzima DPP-4 aumente o peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1), o que inibe a liberação de glucagon, estimula a liberação de insulina e diminui a glicemia.
Aplicação
Padrão de referência USP de fosfato de sitagliptina destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Comprimidos de sitagliptina
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)