Used for hydroxyl radical DNA footprinting. Worked fine
11140
L-ascorbato de (+)-sódio
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-ascórbico, Vitamina C
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +105±2°, c = 5% in H2O
perda
≤0.2% loss on drying, 110 °C
cor
white
pf
220 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 642.6 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
chave InChI
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Descrição geral
In biochemical research, L-ascorbic acid sodium salt demonstrates its versatility as a collagen deposition enhancer and an elastogenesis inhibitor. These attributes contribute to its broader applications in understanding cellular processes and mechanisms, making it an indispensable tool for exploring various facets of biochemistry, metabolomics and cellular biology.
Aplicação
- as a standard to study the antioxidant and cytotoxicological effects of aloe vera food supplements
- in the preparation of solution B for the detection of mitochondrial DNA replication using 5-ethynyl-2′-deoxyuridine (EdU)
- to prepare EdU-labeling solution
- to prepare β-galactosidase staining solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.