Y0001479
Oleic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
1 mmHg ( 176 °C)
família API
oleic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
pf
13-14 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)