Documentos Principais
W328712
Sigma-Aldrich
Glicina
99%, natural (US), FCC, FG
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Número FEMA:
3287
Beilstein:
635782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Número de Flavis:
17.034
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
Ensaio
99%
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sweet
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotransmissor inibitório na coluna vertebral, regulador alostérico dos receptores de NMDA.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Glicina
SAFC
G5417
Glicina
Glicina meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glicina
Glicina BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glicina
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
W379312
D-Ribose
Glicina from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
G8790
Glicina
D-(+)-Xylose 99%, natural sourced
Sigma-Aldrich
W360620
D-(+)-Xylose