Documentos Principais
1.08180
Supelco
Ácido 2-tiobarbitúrico
reagent for sorbic acid
Sinônimo(s):
Ácido 2-tiobarbitúrico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
144.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
207-985-8
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
235 °C
densidade volumétrica
210 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
chave InChI
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (acidimétrico; calculado em substância seca): ≥ 99
Identidade (espectro IV): passa no teste
Valor de pH (1%; água): 1,7-1,9
Perda na secagem (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Adequação como reagente (para ácido sórbico): passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. Is this product is Granular form?
    1 answer
    1. The physical form of this product is not a tested specification. However, there is no indication that this item is a granulated material.