Documentos Principais
T9159
Sigma-Aldrich
Ácido tricloroacético
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TCA
Selecione um tamanho
100 G
R$ 522,00
250 G
R$ 844,00
500 G
R$ 1.335,00
R$ 522,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 522,00
250 G
R$ 844,00
500 G
R$ 1.335,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl3CCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
163.39
Beilstein:
970119
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.22
R$ 522,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 51 °C)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0%
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.03%
índice de refração
n20/D 1.62 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Trichloroacetic acid (TCA) is an important metabolic product of trichloroethylene (TCE) metabolism.
Aplicação
Usado tradicionalmente para precipitar proteínas. Foi usado para determinar a concentração proteica por precipitação quantitativa. Usado como descalcificador e fixador em microscopia.
Trichloroacetic acid has been used:
  • for protein precipitation[1]
  • as a component in the extract solution used for the measurement of malondialdehyde and glutathione[2]
  • to precipitate the transfected and treated cells in [3H]-thymidine incorporation assay[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
TCA might act as a carcinogen, targeting liver.[4] It might be used as an acid decalcifying agent. TCA helps in nuclear staining.[5]
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Circulating fibrocytes stabilize blood vessels during angiogenesis in a paracrine manner
Li J, et al.
The American Journal of Pathology, 184(2), 556-571 (2014)
Analysis of malondialdehyde, chlorophyll proline, soluble sugar, and glutathione content in Arabidopsis seedling
Zhang Z and Huang R
Bio-protocol, 3, e817-e817 (2013)
Rapid analysis of total plasma homocysteine by tandem mass spectrometry
Tuschl K, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 351(1-2), 139-141 (2005)
Histophatologic Techniques (2006)
Bo Chen et al.
Translational stroke research, 10(1), 91-103 (2018-03-24)
The transient receptor potential melastatin 4 (TRPM4) channel has been suggested to play a key role in the treatment of ischemic stroke. However, in vivo evaluation of TRPM4 channel, in particular by direct channel suppression, is lacking. In this study
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf