Documentos Principais
Z677388
Dermatril P nitrile gloves
size M
Sinônimo(s):
Laboratory Gloves, Nitrile Safety Gloves, Protective Gloves, disposable glove
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue gloves
blue nitrile
tamanho
M
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
embalagem
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante/nome comercial
KCL 743 - 08
KCL 743
C × espessura
270 mm × 0.2 mm
Descrição geral
Dermatril P is an extended cuff, blue nitrile, powder-free glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril P disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril P disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Características e benefícios
  • Anti-static
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • Roughened fingertips for better grip
  • Rolled cuff edge for easier donning
  • CE compliant
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Informações legais
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4