PHR1546
Acetylcholine chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Acetylcholine chloride, ACh
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000002
traceable to USP 1008501
família API
acetylcholine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
146-150 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Aplicação
Acetylcholine chloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical preparation using high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)