PHR1504
Liothyronine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Liothyronine, T3
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1368008
família API
liothyronine
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
234-238 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
chave InChI
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Informações sobre genes
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?