Documentos Principais
Y0000860
Liothyronine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11I3NNaO4
Número CAS:
Peso molecular:
672.96
Beilstein:
8179867
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
liothyronine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
chave InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Liothyronine for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)