PHR1158
Benzocaine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1054000
família API
benzocaine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
chave InChI
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benzocaine is an ester-type local anesthetic, able to induce pain relief. It is used extensively in topical, mucosal and dermal formulations.[1]
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
112 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)