42263
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
Sinônimo(s):
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
About This Item
grau
reference material
família API
benzocaine
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.