1054000
USP
Benzocaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
benzocaine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
chave InChI
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Benzocaine Lozenges
- Benzocaine Gel
- Benzocaine Cream
- Benzocaine Ointment
- Benzocaine Topical Aerosol®
- Benzocaine Otic Solution
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)